missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hepatitis B Virus X antigen Antibody (X36C) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
213.00 €
Spezifikation
| Antigen | Hepatitis B Virus X antigen |
|---|---|
| Klon | X36C |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18743114
|
Novus Biologicals
NBP2-22445-0.025mg |
0.025 mg |
213.00 €
0.03 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Hepatitis B Virus X antigen Monoclonal specifically detects Hepatitis B Virus X antigen in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation.Spezifikation
| Hepatitis B Virus X antigen | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Virus | |
| 944566 | |
| Baculovirus expressed recombinant HBx. | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| X36C | |
| Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| HBVgp3 X protein HBx, Hepatitis B Virus X Protein, Peptide X, pX, X protein | |
| HBVgp3 | |
| IgG1 | |
| Immunogen affinity purified | |
| This antibody reacts with Virus. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts