Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.6
Artikelnummer. 15483709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483709 250 mL 250 Milliliter
15473709 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483709 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61047.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.32 €
    96.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 21.67 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES is typically used in cell culture at concentration between 5mM to 30 mM. It is used in cell culture media, in biopharma buffer formulations (both upstream and downstream), and in diagnostic reagents. HEPES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, bioactives, proteins and growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HEPES wird typischerweise in der Zellkultur bei einer Konzentration zwischen 5 mM und 30 mM verwendet. Es wird in Zellkulturmedien, in Biopharma-Pufferformulierungen (sowohl vor als auch nach dem Verfahren) und in Diagnosereagenzien verwendet. HEPES-basierte Puffer werden bei Bioprozessen zur Reinigung von Antikörpern, bioaktiven Substanzen, Proteinen und Wachstumsfaktoren verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.6
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethan-1-Sulfonsäure