Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0.5 M Pufferlösung, pH 8.5
Artikelnummer. 15405479
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405479 250 mL 250 Milliliter
15495469 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405479 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63218.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.36 €
    98.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 21.71 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES has been utilized extensively for research and commercial applications in the cell culture and tissue culture industries. It is useful in the pH range 6.8-8.2. HEPES is used as a zwitterionic, all-purpose Good’s buffer for use in biological research. HEPES is widely used in cell culture, largely because it is better at maintaining physiological pH despite changes in carbon dioxide concentration when compared to bicarbonate buffers, which are also commonly used in cell culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HEPES wurde im großem Umfang für Forschung und kommerzielle Anwendungen mit Zell- und Gewebekulturen eingesetzt. Im pH-Bereich von 6.8 bis 8.2 anwendbar. HEPES wird als zwitterionischer Allzweck-Puffer für die biologische Forschung eingesetzt. HEPES wird häufig in der Zellkultur verwendet, hauptsächlich deshalb, weil es im Vergleich zu Bicarbonat-Puffern, , die ebenfalls häufig in der Zellkultur verwendet werden, besser in der Lage ist, den physiologischen pH-Wert trotz Veränderungen der Kohlendioxid-Konzentration aufrechtzuerhalten.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 8.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.