Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0.5 M Pufferlösung, pH 8.5
Artikelnummer. p-7042639
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15495469 100 mL 100 Milliliter
15405479 250 mL 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15495469
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63218.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES has been utilized extensively for research and commercial applications in the cell culture and tissue culture industries. It is useful in the pH range 6.8-8.2. HEPES is used as a zwitterionic, all-purpose Good’s buffer for use in biological research. HEPES is widely used in cell culture, largely because it is better at maintaining physiological pH despite changes in carbon dioxide concentration when compared to bicarbonate buffers, which are also commonly used in cell culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HEPES wurde im großem Umfang für Forschung und kommerzielle Anwendungen mit Zell- und Gewebekulturen eingesetzt. Im pH-Bereich von 6.8 bis 8.2 anwendbar. HEPES wird als zwitterionischer Allzweck-Puffer für die biologische Forschung eingesetzt. HEPES wird häufig in der Zellkultur verwendet, hauptsächlich deshalb, weil es im Vergleich zu Bicarbonat-Puffern, , die ebenfalls häufig in der Zellkultur verwendet werden, besser in der Lage ist, den physiologischen pH-Wert trotz Veränderungen der Kohlendioxid-Konzentration aufrechtzuerhalten.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 8.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.