Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 8.0
Artikelnummer. p-7042735
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15415779
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63578.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HEPES ist ein gemeinsamer Puffer für die Biowissenschaften, der insbesondere in der Zellkultur zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts verwendet wird. Es handelt sich um eine Pufferkomponente, die bei der Vorbereitung von Puffern verwendet wird. Er wird als einer der besten Allzweck-Puffer beschrieben, die für die biologische Forschung zur Verfügung stehen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.  
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES buffer soln.
Konzentration 1,0 M Pufferlösung
pH 8.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.