Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99 %, für Biochemie
Artikelnummer. p-4510574 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10521241 25 g Glasflasche 25 Gramm
10666572 100 g Glasflasche 100 Gramm
10246130 250 g Glasflasche 250 Gramm
10123742 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
11936521 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
5 options
Artikelnummer. 10521241
Marke: Thermo Scientific Chemicals 172570250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Extinktion 0.08 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm, 0.08 max. at 250nm, (5% in water) 1 cm cell, (5% in water) 1 cm cell at 0nm
Chemischer Name oder Material HEPES
Extinktionsbedingungen (5% aq. soln.) (1cm cell)
Schmelzpunkt 234.0°C to 238.0°C
Farbe (5% in water) clear, colorless
Hinweise zur Zersetzung 238°C
Physikalische Form Flüssig oder fest
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Verpackung Glasflasche
Beilstein 23, V,2, 379
Merck Index 15, 4689
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 704g/L (20°C).
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethan-1-Sulfonsäure
Formelmasse 238.3
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie