Learn More
HEPES-Puffer, 1 M-Lösung, pH 7,3 (Molekularbiologie), Fisher BioReagents™
Description
Häufig verwendetes Puffermedium
HEPES wird häufig als Puffermittel verwendet.
Specifications
Specifications
| Extinktion | ≤0,01 (0,1 M Lösung) bei 260 nm, Max. 0,004 (0,1 M Lösung) bei 280 nm |
| Chemischer Name oder Material | HEPES Buffer |
| Namenshinweis | 1 M Lösung, pH 7,3 |
| CAS | 7365-45-9, 7732-18-5 |
| Farbe | Nicht ausgewiesen |
| Konzentration | 0,95 bis 1,05 M |
| pH | 7,2 bis 7,5 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 500 ml |
| DNase | DNase-frei |
| Show More |