Learn More
HEPES-Puffer, 1 M-Lösung, pH 7,3 (Molekularbiologie), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-26398
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10041703 100 ml Poly-Flasche 100 Milliliter
10648593 500 ml Poly-Flasche 500 Milliliter
10409893 1 l Nalgene Poly Flasche 1 Liter
3 options
Artikelnummer. 10041703
Marke: Fisher BioReagents BP299100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Häufig verwendetes Puffermedium
HEPES wird häufig als Puffermittel verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion ≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm
Chemischer Name oder Material HEPES Buffer
Namenshinweis 1M Solution, pH 7.3
CAS 7365-45-9, 7732-18-5
Farbe Nicht ausgewiesen
Konzentration 0,95 bis 1,05 M
pH 7.2 to 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 ml
DNase DNase-frei
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Identifizierung Pass Test
Summenformel C8H18N2O4S
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease free
Merck Index 15, 4689
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Formelmasse 238.197
Güte Molekularbiologie