Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES-gepufferte Kochsalzlösung, pH 7.0 (2-fach für Transfektion)
Product Code. p-7042467
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Unit Size:
250 Milliliter
500 Milliliter
Product Code. Menge unitSize
15440257 250 mL 250 Milliliter
15450257 500 mL 500 Milliliter
2 options
Product Code. 15440257
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62623.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
HEPES-gepufferte Kochsalzlösung (2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethansulfonsäure, CAS-Nr. 7365-45-9) ist ein Good-Puffer zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HEPES ist ein gemeinsamer Puffer für die Biowissenschaften, der insbesondere in der Zellkultur zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts verwendet wird. Es handelt sich um eine Pufferkomponente, die bei der Vorbereitung von Puffern verwendet wird. Er wird als einer der besten Allzweck-Puffer beschrieben, die für die biologische Forschung zur Verfügung stehen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.  
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifications
Chemischer Name oder Material HEPES-buffered saline
Konzentration 2X
pH 7.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure