Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES-gepufferte Kochsalzlösung, pH 7.0 (5x)
Artikelnummer. 15473469
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15473469 500 mL 500 Milliliter
15463469 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473469 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60753.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES is widely used in cell culture. HEPES is used to neutralize the complex proteins in growth medium that may inactivate trypsin during trypsinization. N-2-hydroxyethylpiperazine-N-2?-ethanesulfonic acid (Hepes) has been tested as an alternative to tris-(hydroxymethyl)aminoethane (Tris) for hydrogen-ion buffering of algal cultures. Separation of human platelets from plasma proteins including factor VIII VWF by a combined albumin gradient-gel filtration method by using HEPES buffer. May be used in isoelectric focusing applications and as a buffer in the quantitative and selective measurement of antigen-antibody reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HEPES ist in Zellkulturanwendungen weit verbreitet. HEPES wird verwendet, um die komplexen Proteine im Wachstumsmedium zu neutralisieren, da sie Trypsin während der Trypsinisierung inaktivieren können. N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-2′ -Ethansulfonsäure (HEPES) wurde als Alternative zu Tris-(Hydroxymethyl)aminethan (Tris) für die Wasserstoff-Ionen-Pufferung von Algenkulturen getestet. Trennung menschlicher Thrombozyten von Plasmaproteinen einschließlich Faktor VIII VWF durch eine kombinierte Albumin Gradient-Gel-Filtrationsmethode unter Verwendung von HEPES-Puffer. Kann in isoelektrischen Fokussierungsanwendungen und als Puffer für die quantitative und selektive Messung von Antigen-Antikörper-Reaktionen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in H2O: 1 M bei 20 °C, klar, farblos
Hinweise
Enthält 125 mM HEPES und 750 mM Natriumchlorid bei pH 7.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES-buffered saline
Konzentration 5X
pH 7.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Soluble in H2O: 1 M at 20°C,clear,colorless