missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford HEPES Buffered Saline Solution 2X
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
2X Formulation:
NaCI: 280 mM
KCI: 10 mM
Na2HPO4: 1.5 mM
Dextrose: 12 mM
HEPES: 50 mM
pH: 7.0
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HEPES Buffered Saline Solution 2 X |
| CAS | 7647-14-5, 7447-40-7, 7558-79-4, 50-99-7, 7365-45-9, 7732-18-5 |
| Menge | 250 ml |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?