missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford HEPES Buffered Saline Solution 2X

Código de producto. 30018327
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
250 Milliliter
500 Milliliter
Código de producto. Menge unitSize
30018327 500 ml 500 Milliliter
30018326 250 ml 250 Milliliter
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018327

Marca: Melford H17100500.0

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.

2X Formulation:

NaCI: 280 mM

KCI: 10 mM

Na2HPO4: 1.5 mM

Dextrose: 12 mM

HEPES: 50 mM

pH: 7.0

Especificaciones

Chemischer Name oder Material HEPES Buffered Saline Solution 2 X
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7558-79-4, 50-99-7, 7365-45-9, 7732-18-5
Menge 500 ml
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.