Learn More
Thermo Scientific Chemicals Freie HEPES-Säure, 99+%, für die Molekularbiologie, DNase-, Rnase- und Protease-frei
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktion | (0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm |
| Chemischer Name oder Material | HEPES free acid |
| Extinktionsbedingungen | (0.5M in water) |
| Schmelzpunkt | 234.0°C to 238.0°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 to 6.5 (0.5 M aq. soln.) |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 500 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Mehr anzeigen |