Learn More
Säure ohne HEPES, >99 %, molekularbiologische Reagenz, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Product Code. 11416561 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Product Code. 11416561
Brand: MP Biomedicals 0219482725
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pufferlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-2-Hydroxyethylpiperazin-N'-2-Ethansulfonsäure, N-(2-Hydroxyethyl)piperazin-N'-(2-Ethansulfonsäure)
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifications
Chemischer Name oder Material HEPES, freie Säure
Namenshinweis Freie Säure
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich > 99 %
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethan-1-Sulfonsäure
Formelmasse 238.3
Güte Reagenz für die Molekularbiologie