Learn More
Thermo Scientific™ HEPES-Lysepuffer mit NP-40
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500 ml |
| Format | Flüssig |
| Produkttyp | Reagenz für die Zelllyse |
| Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |