Learn More
Thermo Scientific™ HEPES-Lysepuffer mit Triton™ X-100, 2X
Artikelnummer. 15475109
Change view
Click to view available options
Menge:
125mL
250 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15475109 125mL 125 Milliliter
15485109 250 ml 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15475109
Marke: Thermo Scientific™ J62809.=E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 125mL
Format Flüssig
Produkttyp Cell Lysis Reagent
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen