Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES-Natriumsalz, 99 %
Artikelnummer. 10542714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10542714 500 g 500 Gramm
10695852 25 g 25 Gramm
10411451 100 g 100 Gramm
10532554 1 kg 1 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10542714
Marke: Thermo Scientific Chemicals 215005000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75277-39-3
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00036463
InChI-Schlüssel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spezifikation
Extinktion (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm, 0.02 at 280nm, 0.04 at 260nm
Chemischer Name oder Material HEPES sodium salt
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
pH 9.5 to 10.5 (1% aq. soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 260.27
Reinheit (%) ≥98.5% (on anhydrous substance)