Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES Natriumsalz, 99+ %, für Molekularbiologie, DNAse, RNAse- und Protease-frei
Artikelnummer. 10328103 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10328103 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10653332 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10328103 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 327261000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75277-39-3
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00036463
InChI-Schlüssel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifications
Extinktion (0.1 M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material HEPES sodium salt
Extinktionsbedingungen (0.1M in H2O)
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 248,0 °C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 15.0 (1% soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Formelmasse 260.27
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie