Learn More
HEPES-Natriumsalz, Zellkulturreagenzqualität ≥ 98,0% MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470832 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11470832 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11470832 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219455010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreines HEPES-Natriumsalz, optimiert für Zellkultur, Medienformulierungen und Proteinforschungsanwendungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES Sodium Salt
CAS 75277-39-3
Farbe Weiß
pH 9,5 - 10,8 (1 % AQ Soln)
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Lösungstyp Puffer
Prozentgehaltsbereich ≥98,0%
Summenformel C8H17N2NaO4S
MDL-Nummer MFCD00036463
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
InChI-Schlüssel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte Zellkultur