Learn More
HEPPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 7.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15416039
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15416039 100 mL 100 Milliliter
15426039 250 mL 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15416039
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63877.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68399-78-0
Summenformel C9H20N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 268.328
MDL-Nummer MFCD00038351
InChI-Schlüssel GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 100205
ChEBI CHEBI:32951
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-[4-(2-Hhydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Propan-1-Sulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPPSO buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 7.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL