Learn More
HER-2/c-erbB-2/neu Ab-17 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Western Blotting and Immunoprecipitation (For cytoplasmic), Epredia™ HER-2/c-erbB-2/neu Ab-17, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results..
145.00 € - 692.00 €
Spezifikation
Antigen HER-2/c-erbB-2/neu Ab-17
Klon e2-4001 + 3B5
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12622187
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-730-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12612187
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-730-P
1 mL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
787.00 €
625.04 € / 1 Milliliter
Sparen 161.96 €
20% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12642187
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-730-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12652187
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-730-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12682187
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-730-R7
7 mL Prediluted Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
c-erbB-2 is a receptor tyrosine kinase of the c-erbB family. Approximately 25% of primary breast and ovarian tumors were found to overexpress the protein
Host Species: Mouse
Clone: e2-4001 + 3B5
Isotype: IgG1 + IgG1
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Cytoplasmic
Immunogen: Cytoplasmic domain of recombinant human HER-2/c-erbB-2 oncoprotein (e2-4001) and a synthetic peptide from the C-terminus of human HER-2 protein (3B5)
Molecular Weight: 185kDa
Positive Control: LS174T cells, or Breast CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (For cytoplasmic)
Spezifikation
Spezifikation
HER-2/c-erbB-2/neu Ab-17
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
ASR, IVD
Human, Rat
IgG1
e2-4001 + 3B5
Monoclonal
Mouse
EGFR Family
Cytoplasmic domain of recombinant human c-erbB-2/HER-2 oncoprotein (e2-4001) and a synthetic peptide from the C-terminus of human c-erbB-2 protein (3B5)