Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Trockenschränke
Profitieren Sie von der Flexibilität des Advanced Protocol Trockenschranks, der sich durch seine hochentwickelte Zeitschaltuhr, präzise und gleichmäßige Temperatur sowie einen niedrigen Energieverbrauch auszeichnet.
N.V.
Spezifikation
Reglertyp | Programmable Microprocessor control with vacuum fluorescent display |
---|---|
Temperatur (metrisch) | 330°C |
Material | Coated Steel |
Anzahl Einschübe | 2 supplied/13 max. |
Abmessungen (L x B x H) | 22.2 x 20.9 x 28.3 in. (56.5 x 53 x 72 cm) |
Beschreibung
Führen Sie mehrere Anwendungen mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Trockenschränken durch, die eine hochentwickelte Zeitschaltuhr, präzise und gleichmäßige Temperatur und niedrigen Energieverbrauch bieten. Diese Trockenschränke eignen sich für das Trocknen, Materialtests, Warmlagerung oder Vulkanisierung. Die Modelle mit natürlicher Konvektion werden vor allem für das schonende Erhitzen und Trocknen von Proben eingesetzt, während die Modelle mit Umluft für schnelles Trocknen und eine besonders hohe Temperaturstabilität entwickelt wurden.
Eigenschaften:- Breiter Temperaturbereich bis zu 330 °C
- Einstellbare Lüfterdrehzahl für anwendungsbezogenen Luftstrom bei Modellen mit Umluft (z.B. Trocknen von Pulvern)
- Hohe Geschwindigkeit für beschleunigtes Trocknen und Erwärmen, kurze Erholungszeiten sowie beste Temperaturstabilität und -gleichförmigkeit
- Programmierbarer Regler für Temperaturrampen und -rasten
- Es können bis zu 10 Programme mit jeweils 10 separaten Stufen gespeichert werden
- Mit einstellbarer Lüfterdrehzahl und elektronisch gesteuerter Frischluftklappe
- Programme können automatisch wiederholt werden
- Anschluss für das Einführen von Sensoren für unabhängige Datenüberwachung
- Einfache Kalibrierroutine für langfristige Temperaturgenauigkeit
- Zusatzfunktion für schnelles Erwärmen – der Trockenschrank muss nicht rund um die Uhr in Betrieb sein (bei Geräten großer Kapazität nicht verfügbar)
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Gewährleistung: 2 Jahre Garantie
Spezifikation
Programmable Microprocessor control with vacuum fluorescent display | |
Coated Steel | |
22.2 x 20.9 x 28.3 in. (56.5 x 53 x 72 cm) | |
56.5 cm | |
53 cm | |
72 cm | |
120 V |
330°C | |
2 supplied/13 max. | |
22.2 in. | |
20.9 in. | |
28.3 in. | |
120 V 60 Hz | |
60 Hz |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.