Learn More
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Mouse anti-Virus, Clone: HSVI/2095, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-07669-20UG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18376252
  • 260.00 € / 20 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Monoclonal specifically detects Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)
Monoclonal
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Herpes simplex virus 1, Herpes Simplex Virus 1 and 2, Herpes simplex virus 2, Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, HSV 1, HSV 2
Baculovirus-expressed HSV DNA polymerase (POL) and POL/UL42 complex
20 μg
Primary
Store at 4°C.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
HSVI/2095
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Virus