Learn More
MedChemExpress Hexa-D-arginine
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.32% |
| CAS | 673202-67-0 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 954.14 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 50 mg/mL (52.40 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (5.24 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Furin Inhibitor II |