Learn More
Hexa-n-Butyldizinn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Beschreibung
Hexa-n-butylditin is used in palladium-catalyzed tin-carbon bond formation. It finds useful application in deoxygenation and desulfurization reactions. It acts as a source of tributylstannyl radicals in synthetic chemistry. It is also used in the radioiodination of styrlpyridines. Further, it is used as a reagent to stannylate aryl halides for further Stille coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexa-n-butylditin wird bei der Palladium-katalysierten Bildung von Zinn-Kohlenstoff-Bindungen verwendet. Es findet nützliche Anwendung in Desoxygenierungs- und Entschwefelungsreaktionen. Es dient als Quelle von Tributylstannylradikalen in der synthetischen Chemie. Auch bei der Radioiodinierung von Styrylpyridinen verwendet. Weiterhin wird es als Reagenz zu Stannylat-Arylhalogeniden für weitere Stille-Kupplungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Hexa-n-butylditin wird bei der Palladium-katalysierten Bildung von Zinn-Kohlenstoff-Bindungen verwendet. Es findet nützliche Anwendung in Desoxygenierungs- und Entschwefelungsreaktionen. Es dient als Quelle von Tributylstannylradikalen in der synthetischen Chemie. Auch bei der Radioiodinierung von Styrylpyridinen verwendet. Weiterhin wird es als Reagenz zu Stannylat-Arylhalogeniden für weitere Stille-Kupplungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexa-n-butylditin |
Dichte | 1.152 |
Siedepunkt | 197°C to 198°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 124°C (255°F) |
Strukturformel | (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3 |
Brechungsindex | 1.512 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2788 |
Beilstein | 3605476 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |