missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexachloroplatinic(IV) Acid Solution (about 10%), (3.8% Pt) GR For analysis, MilliporeSigma™
Marke: Merck Chemicals 1073410025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
For analysisSpezifikation
| Hexachloroplatinic(IV) acid solution about | |
| 25mL | |
| UN 3264 | |
| Glass bottle |
| 16941-12-1 | |
| 10% | |
| Odorless | |
| Orange liquid |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?