Learn More
Hexacosanoic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Hexacosanoic acid is a long-chain fatty acid related to various diseases such as adrenoleukodystrophy (ALD), adrenomyeloneuropathy (AMN) and atherosclerosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexacosanoic acid |
| CAS | 506-46-7 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H52O2 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | THF : 5.56 mg/mL (14.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 396.69 |
| Formelmasse | 396.69 |
| Mehr anzeigen |