Learn More
Witeg™ Glasstopfen mit sechseckiger Platte
Click to view available options
Material:
Borosilikatglas
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Gemäß DIN 12254/12252
- Lieferung 10 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12254-12252 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schließen von Gefäßen |
| Menge | 10/Pckg. |
| Standard-Konusverbindung | ST 14/23 |
| Material | Borosilikatglas |
| Form | Sechseckige Platte |