Learn More
Hexamethylcyclotrisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11406216 25 g 25 Gramm
11416216 100 g 100 Gramm
11426216 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23028.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222.46 g/mol
Hexamethylcyclotrisiloxane is used in the preparation of graft polymers and block polymers. It is also a useful biochemical for proteomics research and also acts as an intermediate in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexamethylcyclotrisiloxan wird zur Herstellung von Pfropfpolymeren und Blockpolymeren verwendet. Es ist auch eine nützliche biochemische Substanz für die Proteomikforschung und dient auch als Zwischenprodukt bei organischen Reaktionen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 541-05-9
Summenformel C6H18O3Si3
Molekulargewicht (g/mol) 222.46
MDL-Nummer MFCD00005943
InChI-Schlüssel HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxotrisilinan
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Specifications
Siedepunkt 134°C
Chemischer Name oder Material Hexamethylcyclotrisiloxane
Schmelzpunkt 64°C to 66°C
Menge 25 g
Flammpunkt 35°C (95°F)
Empfindlichkeit Moisture sensitive
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1766829
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 222.47
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Hexamethylcyclotrisiloxane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Hazard Statement
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethylcyclotrisiloxane