Learn More
Hexamethyldisiloxan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10523371
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
107-46-0
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
24764
CHEBI:78002
trimethyl(trimethylsilyloxy)silane
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
107-46-0
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
24764
CHEBI:78002
trimethyl(trimethylsilyloxy)silane
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexamethyldisiloxane
Farbe Colorless
Dichte 0.7600g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C6H18OSi2
Strukturformel (CH3)3SiOSi(CH3)3
Brechungsindex 1.3765 to 1.3785 (20°C, 589nm)
Menge 10 mL
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Molekulargewicht (g/mol) 162.379
Formelmasse 162.38
Reinheit (%) ≥98.0% (GC)
Physikalische Form Liquid