missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexamethylene Diamine, Carl Roth™

Artikelnummer. 10336353
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10336353 100 g Glas 100 Gramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10336353

Marke: Carl Roth 4465.1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

CAS 124-09-4
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Farbe Farblos
Dichte 0.84
Verpackung Glas
Summenformel C6H16N2
Menge 100 g
Synonym 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
InChI-Schlüssel NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 116.21
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.