Learn More
Gilson™ PUMPENKOPF HF2, 2-Kanal hohe Flussrate 1-340ml/min, 4-Kanal (VE=1)
Artikelnummer. 12316122 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
1 bis 340 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
12316122 1 bis 340 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12316122 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F110707
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erweitern Sie Ihren MINIPULS™ 3 bzw. Evolution um Kanäle und ermöglichen Sie in Ihrem Labor noch mehr Flexibilität.
MINIPULS 3 Pumpenköpfe
Wählen Sie aus den folgenden MINIPULS 3 Pumpenköpfen:
  • R1—Pumpenkopf mit einem Kanal
  • R4—Pumpenkopf mit vier Kanälen
  • R8—Pumpenkopf mit acht Kanälen
  • R2—Pumpenkopf mit zwei Kanälen
  • R2HF—Pumpenkopf mit zwei Kanälen, hoher Durchfluss
  • R4HF—Pumpenkopf mit vier Kanälen, hoher Durchfluss
MINIPULS Evolution Pumpenköpfe
Wählen Sie aus den folgenden MINIPULS Evolution Pumpenköpfen:
  • MF1—Pumpenkopf mit einer Kassette
  • MF4—Pumpenkopf mit vier Kassetten
  • HF2—Pumpenkopf mit zwei Kassetten, hoher Durchfluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 1 bis 340 ml/min