Learn More
HGD Monoclonal Antibody (1F1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524579
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15672405
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: MAELKYISGF GNECSSEDPR CPGSLPEGQN NPQVCPYNLY AEQLSGSAFT CPRSTNKRSW LYRILPSVSH KPFESIDEGH VTHNWDEVDP DPNQLRWKPF EIPKASQKKV DFVSGLHTLC GAGDIKSNNG LAIHIFLCNT SMENRCFYNS DGDFLIVPQK GNLLIYTEFG KMLVQPNEIC VIQRGMRFSI DVFEETRGYI LEVYGVHLEL PDLGPIGANG LANPRDFLIP IAWYEDRQVP GGYTVINKYQ GKLFAAKQDV SPFNVVAWHG NYTPYKYNLK NFMVINSVAF DHADPSIFTV LTALRRPARS SWHLRGLPMA PWHLCLNHL
HGD Monoclonal antibody specifically detects HGD in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HGD
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Q93099
HGD
HGD (AAH20792, 1 a.a. ∽ 329 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
1F1
Unconjugated
HGD
aku; alkaptonuria; HGD; HGO; homogentisate 1, 2-dioxygenase; homogentisate 1,2-dioxygenase; homogentisate oxidase; homogentisate oxygenase; Homogentisic acid oxidase; homogentisicase
Mouse
Protein A
RUO
3081
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles