Learn More
Syngene™ LEDs mit hoher Intensität für Gbox
Syngene™ Hi Intensity LEDS für GBox umfasst Röhre, Elektronik und Beleuchtungseinheiten und funktioniert NUR mit der neuesten GBOX (nicht mit modularen Vorgängersystemen).
Marke: Syngene™ HILED-RGB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit GBox
- Einschließlich Gantry-, Elektronik- und Beleuchtungseinheiten
Spezifikation
Rot, Grün, Blau | |
1 | |
GBox Chemi Systeme | |
Multiplex Western-Fluoreszenz |