Learn More
HIF-2 alpha/EPAS1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
302.00 € - 456.00 €
Spezifikation
| Antigen | HIF-2 alpha/EPAS1 |
|---|---|
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18220593
|
Novus Biologicals
NBP2-58653 |
100 μL |
456.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18605247
|
Novus Biologicals
NBP2-58653-25ul |
25 μL |
302.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
HIF-2 alpha/EPAS1 Polyclonal specifically detects HIF-2 alpha/EPAS1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spezifikation
| HIF-2 alpha/EPAS1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cancer Stem Cells, Chromatin Research, Embryonic Stem Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators | |
| Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP2, BHLHE73, Class E basic helix-loop-helix protein 73, ECYT4, endothelial PAS domain protein 1, endothelial PAS domain-containing protein 1, EPAS1, EPAS-1, HIF-1-alpha-like factor, HIF-1alpha-like factor, HIF-2 alpha, | |
| EPAS1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| 96.5 kDa |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| 2034 | |
| This HIF-2 alpha/EPAS1 Antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence: GTVIYNPRNLQPQCIMCVNYVLSEIEKNDVVFSMDQTESLFKPHLMAMNSIFDSSGKGAVSEKSNFLFTKLKEEPEELAQLAPTPGDAIISLDFG | |
| Primary | |
| The specificity of this HIF-2 alpha/EPAS1 Antibody was verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |