Learn More
Ersatz für hohe Konzentrationen von Säuren, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep CLP90-75SA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
2,4,6-Tribromophenol | 118-79-6 | 7500μg/ml |
2-Chlorphenol-3,4,5,6-d4 | 93951-73-6 | 7500μg/ml |
2-Fluorophenol | 367-12-4 | 7500μg/ml |
Phenol-d6 | 13127-88-3 | 7500 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Säuresurrogat, hohe Konzentration | |
Methanol | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
1 ml | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Produkt nur für den Laborgebrauch