Learn More
MP Biomedicals™ Fördermedium für starkes Wachstum ohne L-Glutamin
Artikelnummer. 11490355 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490355 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11490355 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091233754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.85 €
    70.35 € / 500 Milliliter
    Sparen 3.50 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Empfohlen für das Wachstum von Zellen auf Mikroträgern.
Das Fördermedium für starkes Wachstum ohne L-Glutamin ist eine Modifikation von DMEM, bei der 3.6 g/l Fruktose anstelle von Glukose verwendet wird, was zu einer besseren pH-Kontrolle und höheren Zellerträgen führt. Fructose wird langsamer metabolisiert als Glucose, was zu einer langsameren Säureansammlung führt.
Spezifikation
Form Flüssig
Sterilität Steril
Sterilization Method Steril gefiltert
Ohne Additive Kein Glutamin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 500 ml
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern
Beschreibung Fördermedium für starkes Wachstum