Learn More
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol
Geeignet für Lebensmittel sowie für allgemeine Laboranwendungen.
Marke: Kartell™ 0571403
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.24000kg
Beschreibung
- Mit gefurchtem Fuß für Stabilität
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
3.9 l | |
Weiß | |
360 mm (innen), 409 mm (außen) | |
Tablett | |
Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen | |
Rechteckig |
409 x 300 x 42 mm | |
30 mm (innen), 42 mm (außen) | |
Polystyrol | |
250 mm (innen), 300 mm (außen) | |
1/Packung | |
Nr. |