Learn More
UVP Transilluminator UVP TFM-26V high performance UV
Marke: UVP 95-0422-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.35000kg
Beschreibung
Die Hochleistungs-Transilluminatoren von UVP verfügen über 25 W-Leuchtröhren und einen speziell konstruierten Filter mit der gleichmäßigsten Lichtabgabe, die eine röhrenbasierte Einheit bieten kann.Die Einheiten verfügen über ein leicht zu reinigendes Edelstahloberteil und einen aufklappbaren, UV-Licht blockierenden Deckel zum Schutz des Benutzers. Durch hohe, mittlere und niedrige Intensitätseinstellungen ist das Gerät sowohl für die Visualisierung als auch für den Bandschnitt geeignet. Ein interner Lüfter verbessert die Lebensdauer der Röhre. Abmessungen: 337 mm x 486 mm x 143 mm