Learn More
Trajan™ SuperFlex™ Nadelspritze
Entwickelt für die Hochdruck-Gasprobenahme
Marke: Trajan™ 008170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
- Entwickelt für die Hochdruck-Gasprobenahme (Nenndruck bis 500 psi)
- Ausgestattet mit einem gasdichten EIN/AUS-Ventil und einer Hochdruck-Messnadel 7 cm, 23 Gauge
Spezifikation
23 G | |
0.63 mm | |
Je 1 | |
Schräg |
0.37 mm | |
Hochdruckspritze | |
1 ml |