Learn More
Cole Parmer High-Purity Silicone Stopper
Artikelnummer. 11739659 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
8 mm
Größe:
000
Europäische Größe:
13 D
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11739659
Marke: Cole Parmer 6299406
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
High-Purity Silicone Stopper is suited to tissue culture work and food science applications
  • Besonders geeignet für Verfahren, die hohe Reinheit erfordern, wie z. B. Arbeiten mit Gewebekulturen und Anwendungen in der Lebensmittelwissenschaft.
  • Lebensmittelqualität
  • Nicht toxisch
  • Chemisch inert
  • Widerstehen Partikelansammlungen
  • Beständig gegen wiederholte Sterilisation
  • Beständig gegen Temperaturen von -76 bis 392 °F (-60 bis 200 °C): Spitzenwert bei 220 °C (428 °F).
  • Die europäische Größe (DIN-Nr.) ist auf dem Stopfen angegeben
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform
Europäische Größe 13 D
Höhe (metrisch) 20 mm
Größe 000
Temperaturbereich (metrisch) -60 °C° bis +200 °C°
Autoklavierbar Ja
Farbe Durchscheinend
Diameter (Metric) Bottom 8 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 12 mm
Material Silikon
Produkttyp Stopfen
Sterilität Steril
Stopper Number 0, 13D