Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit SiC-Stab-Heizung
Die Kombination aus der Beständigkeit der SiC-Stäbe im periodischen Einsatz und ihrer hohen Aufheizgeschwindigkeit macht diese Hochtemperaturöfen zu Allroundrohren im Labor.
Marke:  Nabertherm™ HC0356VNA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 306.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17317839
  • 24510.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1400 °C, 1500 °C oder 1600 °C.
  • Ofenkammer mit Auskleidung aus hochwertigem, langlebigem Fasermaterial, nicht klassifiziert
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
  • Schaltanlage mit Halbleiterrelais, Leistung auf die SiC-Stäbe abgestimmt
  • Einfacher Austausch der Heizstäbe
  • Einstellbare Lufteinlassöffnung, Abluftöffnung im Dach
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
P570
Bis zu 1500 °C
SiC Stabheizung
700 x 810 x 1500 mm
16 l
Ofen
300 x 200 x 260 mm
400 V