Learn More
HIP1 Related Antibody (1E1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
199.00 € - 450.00 €
Spezifikation
| Antigen | HIP1 Related |
|---|---|
| Klon | 10 |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry reported in scientific literature, Immunoprecipitation reported in scientific literature, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18109219
|
Novus Biologicals
NB300-206SS |
0.025 mL |
199.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18234060
|
Novus Biologicals
NB300-206 |
0.1 mL |
450.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
HIP1 Related Monoclonal specifically detects HIP1 Related in Human, Mouse, Rat, Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| HIP1 Related | |
| Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry reported in scientific literature, Immunoprecipitation reported in scientific literature, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Ascites | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat, Bacteria | |
| O75146 | |
| 9026 | |
| Human HIP1 Related-TALIN Homology Region (57 kDa). [UniProt# O75146] | |
| Primary | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 10 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cell Biology, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| Ascites with 0.1% Sodium Azide | |
| FLJ14000, HIP-12, HIP12HIP1-related protein, HIP3, huntingtin interacting protein 1 related, huntingtin interacting protein 12, Huntingtin-interacting protein 12, huntingtin-interacting protein 1-related protein, ILWEQ, KIAA0655FLJ27022, MGC47513 | |
| HIP1R | |
| IgG1 κ | |
| Unpurified | |
| 120 kDa |