Learn More
Invitrogen™ HIPK1 (Myak) Recombinant Human Protein
HIPK1 phosphorylates homeodomain transcription factors.
Marke:  Invitrogen™ PV4561
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10128252
  • 634.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
HIPK1 may also function as a co-repressor for homeodomain transcription factors.
Spezifikation
Spezifikation
NP_689909
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
10μg
RUO - research use only
Catalytic, Recombinant
homeodomain interacting protein kinase 1
aa 158-555
Recombinant
Baculovirus
Serine/Threonine Kinases
Nuclear Receptor Assay
73.3kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
N-Terminal
HIPK1 (Myak)
DYRK Kinase Family
Human
GST Tag
Kinases & Inhibitors