missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HIPK1 (Myak) Recombinant Human Protein

HIPK1 phosphorylates homeodomain transcription factors.

Marke:  Invitrogen™ PR8290A

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15488663

  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

HIPK1 may also function as a co-repressor for homeodomain transcription factors.

Spezifikation

Spezifikation

NP_689909
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
HIPK1 (Myak)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
73.3kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic
DYRK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote