Learn More
Hippurinsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020657
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11418890 100 g 100 Gramm
11428890 500 g 500 Gramm
11450593 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11418890
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12690.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Hippuric acid is used as a intermediate for the manufacturing medicine and other organic compounds. Hippuric acid can be used to study cell biology, chemical biology, bioactive small molecules, amino acid derivatives, peptide synthesis, chemical synthesis and nutrition. Hippuric acid has been used to inform the metabolism and urinary excretion of procyanidins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hippursäure wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Arzneimitteln und anderen organischen Verbindungen verwendet. Hippursäure kann zur Untersuchung von Zellbiologie, chemischer Biologie, bioaktiven kleinen Molekülen, Aminosäurederivaten, Peptidsynthese, chemischer Synthese und Ernährung verwendet werden. Hippursäure wurde verwendet, um den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Procyanidinen im Urin zu informieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-69-2
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.18
MDL-Nummer MFCD00002692
InChI-Schlüssel QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
PubChem CID 464
ChEBI CHEBI:18089
IUPAC-Name 2-Benzamidoessigsäure
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hippuric acid
Schmelzpunkt 188°bis 191 °C
Dichte 1.371
Strukturformel C6H5CONHCH2CO2H
Menge 100 g
Beilstein 1073987
Merck Index 14,4716
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hippuric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-benzoylglycine