Learn More
Hippurinsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10541201 5 g Glasflasche 5 Gramm
10551201 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10725211 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15159183 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10541201 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150270050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-69-2
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.18
MDL-Nummer MFCD00002692
InChI-Schlüssel QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
PubChem CID 464
ChEBI CHEBI:18089
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hippuric acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 188.0°C to 191.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. (Benzoic acid) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CONHCH2CO2H
Menge 5 g
Beilstein 09,225
Fieser 01,432
Merck Index 15,4753
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/250 mL cold water. Other solubilities: freely soluble in hot water,1g/100mL chloroform- 1g/400mL ether,1g/60mL amyl alcohol,freely soluble in hot ether,pract.insoluble in benzene,cs2 and petr.ether
IUPAC-Name 2-Benzamidoessigsäure
Formelmasse 179.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver