Learn More
Marienfeld Superior™ HistoBond™ Adhäsive Objektträger
Marienfeld Superior™ Adhäsive HistoBond™ Objektträger eignen sich für Immunhistochemie und in-situ-Hybridisierung. Die zuverlässige Verankerung verhindert, dass Gewebeschnitte beim Waschen und Kochen abschwimmen.
Marke: Marienfeld Superior™ 0800000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Adhäsive Oberflächen
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Objektträger | |
Seidenmattes Beschriftungsfeld | |
1 mm | |
Geschliffene Kanten, 90° | |
76 mm | |
Pure White | |
Adhäsiv | |
HistoBond™ Adhäsive Objektträger | |
76 x 26 mm |
Reinweißes Glas | |
Ja | |
50 | |
2500 | |
26 mm | |
CE-Kennzeichnung, DIN ISO 8037/1 | |
90° | |
50 Stück in einer Schachtel |