Learn More
Thermo Scientific Chemicals Histon-Acetyltransferase-Inhibitor IV, CPTH2
Artikelnummer. 15427139
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15427139
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65939.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Histone acetylation plays an important role in regulating the chromatin structure and is tightly regulated by two classes of enzyme, histone acetyltransferases (HAT) and histone deacetylases (HDAC). Deregulated HAT and HDAC activity plays a role in the development of a range of cancers. Consequently, inhibitors of these enzymes have potential as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ein Histon-Acetyltransferase-Hemmer (HAT), der das GCN5-Netzwerk moduliert, in dem HATs als Transkriptionsaktivatoren fungieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 357649-93-5
Summenformel C14H14ClN3S
Synonym HAT-Hemmer IV; GCN5p-Hemmer
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Braun
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein Histon-Acetyltransferase-Inhibitor (HAT), der das GCN5-Netzwerk moduliert, in dem HATs als Transkriptionsaktivatoren fungieren
Formelmasse 291,80g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest