Learn More
Histon-Deacetylase-III-Hemmer
Artikelnummer. 15406659
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15406659
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64940.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
CAS 251456-60-7
Summenformel C16H25N3O3
Formelmasse 307.39g/mol
Synonym M 344; 4-Dimethylamino-N-(6-hydroxycarbamoylhexyl) benzamide
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver